GF81155055
Hafnium
lump, 10 mm max. lump size, weight 10 g, purity 97.%
Sinônimo(s):
HF006100
Empirical Formula (Hill Notation):
Hf
Número CAS:
Peso molecular:
178.49
Número MDL:
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
teor
97. %
forma
lumps
manufacturer/tradename
Goodfellow 811-550-55
resistividade
29.6 μΩ-cm, 0°C
peso
10 g
tamanho máximo do grumo
10 mm
pb
4602 °C (lit.)
pf
2227 °C (lit.)
densidade
13.3 g/cm3 (lit.)
SMILES string
[Hf]
InChI
1S/Hf
InChI key
VBJZVLUMGGDVMO-UHFFFAOYSA-N
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
WGK Alemanha
nwg
Ponto de fulgor (ºF)
Not applicable
Ponto de fulgor (ºC)
Not applicable
Certificado de análise
Certificado de origem