GF84750071

Zinc

foil, 25x25mm, thickness 0.5mm, as rolled, 99.95+%

Sinônimo(s):
ZN000312, Zinc
Empirical Formula (Hill Notation):
Zn
Número CAS:
Peso molecular:
65.39
Número MDL:
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23

pressão de vapor

1 mmHg ( 487 °C)

teor

99.95+ %

forma

foil

manufacturer/tradename

Goodfellow 847-500-71

resistividade

5.8 μΩ-cm, 20°C

tamanho × espessura

25 x 25 mm × 0.5 mm

pb

907 °C (lit.)

pf

420 °C (lit.)

densidade

7.133 g/mL at 25 °C (lit.)

SMILES string

[Zn]

InChI

1S/Zn

InChI key

HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N

Categorias relacionadas

Descrição geral

For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.

Informações legais

Product of Goodfellow

Certificado de análise

Certificado de origem

A new vapor-phase hydrothermal method to concurrently grow ZnO nanotube and nanorod array films on different sides of a zinc foil substrate.
Haimin Zhang et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 18(17), 5165-5169 (2012-03-21)
Xufeng Wu et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (15)(15), 1655-1657 (2006-04-04)
Highly oriented ZnO nanoneedle/nanorods arrays have been fabricated by direct oxidation of zinc foil in alkaline zincate ion solution at near room temperature (20 degrees C for nanoneedles, 30 degrees C for nanorods).
Tandra Ghoshal et al.
Journal of nanoscience and nanotechnology, 9(9), 5586-5591 (2009-11-26)
Nanowire arrays of zinc oxide were synthesized on zinc foil by a simple thermal evaporation process. Morphologies and sizes of the synthesized nanostructures were varied by varying the reaction time and the surface roughness of the substrate. Self-catalytic liquid-solid mechanism...
Chenglin Yan et al.
The journal of physical chemistry. B, 110(51), 25850-25855 (2006-12-22)
Vertically aligned ZnO nanorods with uniform diameter and length have been synthesized on a zinc foil substrate with ammonium persulfate as oxidant via a facile, larger scale production and inexpensively synthesized method without any templates or additives. SEM and XRD...
S Rondot et al.
Science (New York, N.Y.), 263(5154), 1739-1741 (1994-03-25)
An x-ray projection microscope equipped with a charge-coupled device camera allows direct observation of zinc (Zn(2+)) ions diffusing in aqueous hydrochloric acid solution during the corrosion of zinc foil and pellets. Time series of microradiographic images with a lateral resolution...

Nossa equipe de cientistas tem experiência em todas as áreas de pesquisa, incluindo Life Sciences, ciência de materiais, síntese química, cromatografia, química analítica e muitas outras.

Entre em contato com a assistência técnica

Redes sociais

LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon

Merck

Pesquisa. Desenvolvimento. Produção.

Somos um fornecedor global líder para o setor de ciências biológicas, com soluções e serviços para pesquisa, desenvolvimento e produção de biotecnologia, além de produção e desenvolvimento de terapias farmacológicas com medicamentos.

© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha e/ou suas filiais. Todos os direitos reservados.

A reprodução não autorizada de quaisquer materiais deste site é estritamente proibida.