Todas as fotos(2)
GF89451737
Iron
tube, 200mm, outside diameter 25.0mm, inside diameter 21mm, wall thickness 2mm, annealed, 99.5%
Faça loginto View Organizational & Contract Pricing
Select a Size
Sinônimo(s):
Iron, FE007750
Fórmula linear:
Fe
Número CAS:
Peso molecular:
55.85
Número MDL:
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥99.5%
forma
tubes
manufacturer/tradename
Goodfellow 894-517-37
resistividade
9.71 μΩ-cm
pb
2750 °C (lit.)
pf
1535 °C (lit.)
densidade
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Fe]
InChI
1S/Fe
InChI key
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 4
Este Item
GF95735571GF93209328GF81466432
Iron tube, 200mm, outside diameter 25.0mm, inside diameter 21mm, wall thickness 2mm, annealed, 99.5%
GF89451737
Iron
Iron tube, 1000mm, outside diameter 8.0mm, inside diameter 5mm, wall thickness 1.5mm, annealed, 99.5%
GF95735571
Iron
Iron tube, 200mm, outside diameter 8.0mm, inside diameter 5mm, wall thickness 1.5mm, annealed, 99.5%
GF93209328
Iron
Iron tube, 500mm, outside diameter 25.0mm, inside diameter 21mm, wall thickness 2mm, annealed, 99.5%
GF81466432
Iron
form
tubes
form
tubes
form
tubes
form
tubes
manufacturer/tradename
Goodfellow 894-517-37
manufacturer/tradename
Goodfellow 957-355-71
manufacturer/tradename
Goodfellow 932-093-28
manufacturer/tradename
Goodfellow 814-664-32
resistivity
9.71 μΩ-cm
resistivity
9.71 μΩ-cm
resistivity
9.71 μΩ-cm
resistivity
9.71 μΩ-cm
bp
2750 °C (lit.)
bp
2750 °C (lit.)
bp
2750 °C (lit.)
bp
2750 °C (lit.)
mp
1535 °C (lit.)
mp
1535 °C (lit.)
mp
1535 °C (lit.)
mp
1535 °C (lit.)
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Informações legais
Product of Goodfellow
Certificates of Analysis (COA)
Search for Certificates of Analysis (COA) by entering the products Lot/Batch Number. Lot and Batch Numbers can be found on a product’s label following the words ‘Lot’ or ‘Batch’.
Already Own This Product?
Documents related to the products that you have purchased in the past have been gathered in the Document Library for your convenience.
Visit the Document Library
Difficulty Finding Your Product Or Lot/Batch Number?
Os números dos produtos são combinados com os tamanhos/quantidades da embalagem quando exibidos no site (exemplo: T1503-25G). Por favor, certifique-se você insere APENAS o número do produto no campo Número do produto (exemplo: T1503).
Exemplo
T1503
Número do produto
-
25G
Tamanho/quantidade da embalagem
Exemplos adicionais:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
inserir como 1.000309185)
Está com problemas? Sinta-se à vontade para entrar em contato Assistência Técnica para obter assistência
Os números de lote e remessa podem ser encontrados no rótulo de um produto após a palavra “Lot” ou “Batch”.
Produtos Aldrich
  • Se encontrar um número de lote como TO09019TO - insira o número do lote 09019TO sem as duas primeiras letras.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento, como 05427ES-021 - insira o número do lote 05427ES sem o código de preenchimento -021.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento como STBB0728K9 - digite o número do lote STBB0728 sem o código de preenchimento K9.
Não encontra o que está procurando?
Em alguns casos, um COA pode não estar disponível on-line. Se a sua pesquisa não encontrou o COA, você pode solicitar um.
Solicitar COA
Thomas A Russo et al.
Infection and immunity, 82(6), 2356-2367 (2014-03-26)
Hypervirulent (hypermucoviscous) Klebsiella pneumoniae (hvKP) strains are an emerging variant of "classical" K. pneumoniae (cKP) that cause organ and life-threatening infection in healthy individuals. An understanding of hvKP-specific virulence mechanisms that enabled evolution from cKP is limited. Observations by our
Hypoferremia of infection: a double-edged sword?
Kristen L Lokken et al.
Nature medicine, 20(4), 335-337 (2014-04-09)
Eunna Choi et al.
Infection and immunity, 82(6), 2203-2210 (2014-03-20)
In order to survive inside macrophages, Salmonella produces a series of proteins encoded by genes within Salmonella pathogenicity island 2 (SPI-2). In the present study, we report that Fur, a central regulator of iron utilization, negatively controls the expression of
Don-Kyu Kim et al.
Nature medicine, 20(4), 419-424 (2014-03-25)
In response to microbial infection, expression of the defensin-like peptide hepcidin (encoded by Hamp) is induced in hepatocytes to decrease iron release from macrophages. To elucidate the mechanism by which Salmonella enterica var. Typhimurium (S. typhimurium), an intramacrophage bacterium, alters
Joseph D Mancias et al.
Nature, 509(7498), 105-109 (2014-04-04)
Autophagy, the process by which proteins and organelles are sequestered in double-membrane structures called autophagosomes and delivered to lysosomes for degradation, is critical in diseases such as cancer and neurodegeneration. Much of our understanding of this process has emerged from