Documentos
GF90625181
Iron
rod, 1000mm, diameter 2.0mm, as drawn, 99.95%
Sinônimo(s):
Iron, FE007911
Fórmula linear:
Fe
Número CAS:
Peso molecular:
55.85
Número MDL:
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
≥99.95%
forma
rod
fabricante/nome comercial
Goodfellow 906-251-81
resistividade
9.71 μΩ-cm
pb
2750 °C (lit.)
pf
1535 °C (lit.)
densidade
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Fe]
InChI
1S/Fe
chave InChI
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 4
Este Item
GF88927543GF86135160GF03109328
Iron rod, 1000mm, diameter 2.0mm, as drawn, 99.95%
GF90625181
Iron
Iron rod, 1000mm, diameter 2.0mm, as drawn, 99.99+%
GF88927543
Iron
Iron rod, 500mm, diameter 2.0mm, as drawn, 99.95%
GF86135160
Iron
Iron rod, 1000mm, diameter 3.2mm, as drawn, 98+%
GF03109328
Iron
form
rod
form
rod
form
rod
form
rod
assay
≥99.95%
assay
≥99.99%
assay
≥99.95%
assay
98%
mp
1535 °C (lit.)
mp
1535 °C (lit.)
mp
1535 °C (lit.)
mp
1535 °C (lit.)
bp
2750 °C (lit.)
bp
2750 °C (lit.)
bp
2750 °C (lit.)
bp
2750 °C (lit.)
density
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
density
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
density
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
density
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Informações legais
Product of Goodfellow
Certificados de análise (COA)
Já possui este produto?
Os documentos relacionados aos produtos que você comprou no passado foram reunidos na Biblioteca de Documentos para sua conveniência.
Visite a Biblioteca de Documentos
Dificuldade em encontrar seu produto ou número de lote?
Os números dos produtos são combinados com os tamanhos/quantidades da embalagem quando exibidos no site (exemplo: T1503-25G). Por favor, certifique-se você insere APENAS o número do produto no campo Número do produto (exemplo: T1503).
Exemplo
T1503
Número do produto
-
25G
Tamanho/quantidade da embalagem
Exemplos adicionais:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
inserir como 1.000309185)
Está com problemas? Sinta-se à vontade para entrar em contato Assistência Técnica para obter assistência
Os números de lote e remessa podem ser encontrados no rótulo de um produto após a palavra “Lot” ou “Batch”.
Produtos Aldrich
  • Se encontrar um número de lote como TO09019TO - insira o número do lote 09019TO sem as duas primeiras letras.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento, como 05427ES-021 - insira o número do lote 05427ES sem o código de preenchimento -021.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento como STBB0728K9 - digite o número do lote STBB0728 sem o código de preenchimento K9.
Não encontra o que está procurando?
Em alguns casos, um COA pode não estar disponível on-line. Se a sua pesquisa não encontrou o COA, você pode solicitar um.
Solicitar COA
Maria Wilhelm et al.
Clinical nephrology, 81(4), 251-258 (2014-03-25)
Hyperphosphatemia in advanced chronic kidney disease (CKD) necessitates the use of phosphate binders. This in vitro study assessed phosphate binding and Fe release properties of the novel iron-based phosphate binder PA21. Phosphate adsorption and Fe release were assessed under conditions
Antonino Missineo et al.
Infection and immunity, 82(6), 2448-2459 (2014-04-02)
Staphylococcus lugdunensis is a coagulase-negative staphylococcus that is a commensal of humans and an opportunistic pathogen. It can cause a spectrum of infections, including those that are associated with the ability to form biofilm, such as occurs with endocarditis or
Catherine F M Bowden et al.
Biochemistry, 53(14), 2286-2294 (2014-03-22)
The Isd (iron-regulated surface determinant) system is a multiprotein transporter that allows bacterium Staphylococcus aureus to take up iron from hemoglobin (Hb) during human infection. In this system, IsdB is a cell wall-anchored surface protein that contains two near iron
Florence Lima et al.
Environmental and molecular mutagenesis, 55(3), 266-277 (2014-04-12)
DNA methylation is an epigenetic mechanism that drives phenotype and that can be altered by environmental exposures including radiation. The majority of human radiation exposures occur in a relatively low dose range; however, the biological response to low dose radiation
S J Ford et al.
Annals of the Royal College of Surgeons of England, 96(4), 275-278 (2014-05-02)
The incidence of oesophageal adenocarcinoma (OAC) is rising dramatically and overall survival remains extremely poor. Iron has been shown to potentiate tumourigenesis in OAC, and iron chelation therapy demonstrates promise in vivo as an adjunct to neoadjuvant and palliative chemotherapy.