GF91583264
≥99.99%
Goodfellow 915-832-64
4.33 μΩ-cm, 20°C
3727 °C (lit.)
1966 °C (lit.)
12.41 g/cm3 (lit.)
[Rh]
1S/Rh
MHOVAHRLVXNVSD-UHFFFAOYSA-N
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Not applicable
Insira o número de lote para pesquisar o Certificado de análise (COA).
Insira o número de lote para pesquisar o Certificado de origem (COO).