Merck
Pular para
GF93209328
Iron
tube, 200mm, outside diameter 8.0mm, inside diameter 5mm, wall thickness 1.5mm, annealed, 99.5%
Sinônimo(s):
Iron, FE007570
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Para você/SKUDisponibilidadePreço
Sobre este item
Fórmula linear:
Fe
Número CAS:
Peso molecular:
55.85
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12141721
MDL number:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
assay
≥99.5%
form
tubes
manufacturer/tradename
Goodfellow 932-093-28
resistivity
9.71 μΩ-cm
bp
2750 °C (lit.)
mp
1535 °C (lit.)
density
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Fe]
InChI
1S/Fe
InChI key
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Legal Information
Product of Goodfellow
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 1
Este Item
GF30656077GF34939345GF28189525
Iron tube, 200mm, outside diameter 8.0mm, inside diameter 5mm, wall thickness 1.5mm, annealed, 99.5%
GF93209328
Iron
Iron tube, 200mm, outside diameter 10.0mm, inside diameter 7mm, wall thickness 1.5mm, annealed, 99.5%
GF30656077
Iron
Iron tube, 200mm, outside diameter 12.0mm, inside diameter 9mm, wall thickness 1.5mm, annealed, 99.5%
GF34939345
Iron
Iron tube, 200mm, outside diameter 12.7mm, inside diameter 9.5mm, wall thickness 1.6mm, annealed, 99.5%
GF28189525
Iron
manufacturer/tradename
Goodfellow 932-093-28
manufacturer/tradename
Goodfellow 306-560-77
manufacturer/tradename
Goodfellow 349-393-45
manufacturer/tradename
Goodfellow 281-895-25
assay
≥99.5%
assay
99.50%
assay
99.5%
assay
99.50%
form
tubes
form
tubes
form
tubes
form
tubes
density
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
density
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
density
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
density
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
mp
1535 °C (lit.)
mp
1535 °C (lit.)
mp
1535 °C (lit.)
mp
1535 °C (lit.)
bp
2750 °C (lit.)
bp
2750 °C (lit.)
bp
2750 °C (lit.)
bp
2750 °C (lit.)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)