Todas as fotos(2)
GF94930667
Rhodium
microfoil, disks, 10mm, thinness 0.25μm, specific density 310μg/cm2, permanent mylar 3.5μm support, 99.99%
Sinônimo(s):
Rhodium, RH004600
Empirical Formula (Hill Notation):
Rh
Número CAS:
Peso molecular:
102.91
Número MDL:
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
≥99.99%
manufacturer/tradename
Goodfellow 949-306-67
resistividade
4.33 μΩ-cm, 20°C
pb
3727 °C (lit.)
pf
1966 °C (lit.)
densidade
12.41 g/cm3 (lit.)
SMILES string
[Rh]
InChI
1S/Rh
InChI key
MHOVAHRLVXNVSD-UHFFFAOYSA-N
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Ponto de fulgor (ºF)
Not applicable
Ponto de fulgor (ºC)
Not applicable
Certificates of Analysis (COA)
Search for Certificates of Analysis (COA) by entering the products Lot/Batch Number. Lot and Batch Numbers can be found on a product’s label following the words ‘Lot’ or ‘Batch’.
Already Own This Product?
Documents related to the products that you have purchased in the past have been gathered in the Document Library for your convenience.
Visit the Document Library
Difficulty Finding Your Product Or Lot/Batch Number?
Os números dos produtos são combinados com os tamanhos/quantidades da embalagem quando exibidos no site (exemplo: T1503-25G). Por favor, certifique-se você insere APENAS o número do produto no campo Número do produto (Exemplo T1503).
Exemplo
T1503
Número do produto
-
25G
Tamanho/quantidade da embalagem
Exemplos adicionais:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
insira como1.000309185)
Está com problemas? Sinta-se à vontade para entrar em contato Assistência Técnica para obter assistência
Lot and Batch Numbers can be found on a product's label following the words 'Lot' or 'Batch'.
Produtos Aldrich
  • Se encontrar um número de lote como TO09019TO - insira o número do lote 09019TO sem as duas primeiras letras.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento, como 05427ES-021 - insira o número do lote 05427ES sem o código de preenchimento -021.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento como STBB0728K9 - digite o número do lote STBB0728 sem o código de preenchimento K9.
Não encontra o que está procurando?
Em alguns casos, um COA pode não estar disponível on-line. Se a sua pesquisa não encontrou o COA, você pode solicitar um.
Solicitar COA
Jean Bouffard et al.
Topics in current chemistry, 292, 231-280 (2010-01-01)
A review is presented of synthetic methods for the preparation of biaryls by the rhodium-catalyzed C-H bond arylation of arenes with aryl halides (C-H/ C-X couplings), arylmetal reagents (C-H/C-M couplings) and arenes (C-H/C-H couplings), with an emphasis on postulated mechanisms
Rhodium-catalyzed C-C bond formation via heteroatom-directed C-H bond activation.
Denise A Colby et al.
Chemical reviews, 110(2), 624-655 (2009-05-15)
Albert Padwa
Chemical Society reviews, 38(11), 3072-3081 (2009-10-23)
In this tutorial review, the rhodium(II)-catalyzed domino reactions of alpha-diazo carbonyl compounds are summarized. The article will emphasize some of the more recent synthetic applications of the rhodium carbenoid cyclization/cycloaddition domino cascade for alkaloid synthesis. The many structurally diverse and
Huw M L Davies et al.
Chemical Society reviews, 36(7), 1109-1119 (2007-06-20)
This tutorial review describes the reactions of the electron-rich heterocycles pyrrole, furan, indole and benzofuran with copper and rhodium carbenoids. Two main reaction pathways are possible, involving either a concerted non-synchronous cyclopropanation or zwitterionic intermediates. A diverse range of products
Jerzy Klosin et al.
Accounts of chemical research, 40(12), 1251-1259 (2007-11-14)
A series of bis-phosphite and bis-phosphine ligands for asymmetric hydroformylation reactions has been evaluated. Bis-phosphite ligands lead, in general, to high regioselectivities across a range of substrates while good enantioselectivities are limited to only a few examples. We found that