Todas as fotos(2)
GF95832816
Iron
tube, 500mm, outside diameter 2.30mm, inside diameter 2.07mm, wall thickness 0.115mm, as drawn, 99.5%
Faça loginto View Organizational & Contract Pricing
Select a Size
Sinônimo(s):
Iron, FE007180
Fórmula linear:
Fe
Número CAS:
Peso molecular:
55.85
Número MDL:
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
≥99.5%
forma
tubes
manufacturer/tradename
Goodfellow 958-328-16
resistividade
9.71 μΩ-cm
pb
2750 °C (lit.)
pf
1535 °C (lit.)
densidade
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Fe]
InChI
1S/Fe
InChI key
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 4
Este Item
GF93985880GF95735571GF37941240
Iron tube, 500mm, outside diameter 2.30mm, inside diameter 2.07mm, wall thickness 0.115mm, as drawn, 99.5%
GF95832816
Iron
Iron tube, 500mm, outside diameter 2.0mm, inside diameter 1.6mm, wall thickness 0.2mm, as drawn, 99.5%
GF93985880
Iron
Iron tube, 1000mm, outside diameter 8.0mm, inside diameter 5mm, wall thickness 1.5mm, annealed, 99.5%
GF95735571
Iron
Iron tube, 1000mm, outside diameter 2.30mm, inside diameter 2.07mm, wall thickness 0.115mm, as drawn, 99.5%
GF37941240
Iron
form
tubes
form
tubes
form
tubes
form
tubes
manufacturer/tradename
Goodfellow 958-328-16
manufacturer/tradename
Goodfellow 939-858-80
manufacturer/tradename
Goodfellow 957-355-71
manufacturer/tradename
Goodfellow 379-412-40
resistivity
9.71 μΩ-cm
resistivity
9.71 μΩ-cm
resistivity
9.71 μΩ-cm
resistivity
9.71 μΩ-cm
bp
2750 °C (lit.)
bp
2750 °C (lit.)
bp
2750 °C (lit.)
bp
2750 °C (lit.)
mp
1535 °C (lit.)
mp
1535 °C (lit.)
mp
1535 °C (lit.)
mp
1535 °C (lit.)
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Informações legais
Product of Goodfellow
Certificates of Analysis (COA)
Search for Certificates of Analysis (COA) by entering the products Lot/Batch Number. Lot and Batch Numbers can be found on a product’s label following the words ‘Lot’ or ‘Batch’.
Already Own This Product?
Documents related to the products that you have purchased in the past have been gathered in the Document Library for your convenience.
Visit the Document Library
Difficulty Finding Your Product Or Lot/Batch Number?
Os números dos produtos são combinados com os tamanhos/quantidades da embalagem quando exibidos no site (exemplo: T1503-25G). Por favor, certifique-se você insere APENAS o número do produto no campo Número do produto (exemplo: T1503).
Exemplo
T1503
Número do produto
-
25G
Tamanho/quantidade da embalagem
Exemplos adicionais:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
inserir como 1.000309185)
Está com problemas? Sinta-se à vontade para entrar em contato Assistência Técnica para obter assistência
Os números de lote e remessa podem ser encontrados no rótulo de um produto após a palavra “Lot” ou “Batch”.
Produtos Aldrich
  • Se encontrar um número de lote como TO09019TO - insira o número do lote 09019TO sem as duas primeiras letras.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento, como 05427ES-021 - insira o número do lote 05427ES sem o código de preenchimento -021.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento como STBB0728K9 - digite o número do lote STBB0728 sem o código de preenchimento K9.
Não encontra o que está procurando?
Em alguns casos, um COA pode não estar disponível on-line. Se a sua pesquisa não encontrou o COA, você pode solicitar um.
Solicitar COA
Catherine F M Bowden et al.
Biochemistry, 53(14), 2286-2294 (2014-03-22)
The Isd (iron-regulated surface determinant) system is a multiprotein transporter that allows bacterium Staphylococcus aureus to take up iron from hemoglobin (Hb) during human infection. In this system, IsdB is a cell wall-anchored surface protein that contains two near iron
Florence Lima et al.
Environmental and molecular mutagenesis, 55(3), 266-277 (2014-04-12)
DNA methylation is an epigenetic mechanism that drives phenotype and that can be altered by environmental exposures including radiation. The majority of human radiation exposures occur in a relatively low dose range; however, the biological response to low dose radiation
Koichiro Uto et al.
Journal of nanoscience and nanotechnology, 14(4), 3193-3201 (2014-04-17)
(Apo)ferritins are cage-shaped proteins which have recently received a great deal of attention because the inner cavity of the protein shell can be used as a size-restricted reaction field for the synthesis of nanomaterials. The biomineralization behavior and inorganic nanoparticle
Lucia Banci et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(17), 6203-6208 (2014-04-16)
Monothiol glutaredoxins play a crucial role in iron-sulfur (Fe/S) protein biogenesis. Essentially all of them can coordinate a [2Fe-2S] cluster and have been proposed to mediate the transfer of [2Fe-2S] clusters from scaffold proteins to target apo proteins, possibly by
Syllos S da Silva et al.
Environmental technology, 35(9-12), 1556-1564 (2014-04-08)
The photo-Fenton process was applied to degrade non-ionic surfactants with different numbers of ethoxy groups, seven (E7), ten (E10) and twenty-three (E23). The effects of H2O2 concentration, Fe(II) concentration and number of ethoxy groups on the mineralization of surfactants were