GF96747485
Hafnium
lump, 10 mm max. lump size, weight 50 g, purity 97.%
Sinônimo(s):
HF006105
Empirical Formula (Hill Notation):
Hf
Número CAS:
Peso molecular:
178.49
Número MDL:
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
teor
97. %
forma
lumps
manufacturer/tradename
Goodfellow 967-474-85
resistividade
29.6 μΩ-cm, 0°C
peso
50 g
tamanho máximo do grumo
10 mm
pb
4602 °C (lit.)
pf
2227 °C (lit.)
densidade
13.3 g/cm3 (lit.)
SMILES string
[Hf]
InChI
1S/Hf
InChI key
VBJZVLUMGGDVMO-UHFFFAOYSA-N
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
storage_class_code
13 - Non Combustible Solids
WGK Alemanha
nwg
Ponto de fulgor (ºF)
Not applicable
Ponto de fulgor (ºC)
Not applicable
Certificado de análise
Certificado de origem