KN8978000000
Kontes® NMR tubes 3 mm diam., precision
frequency 80 MHz, L × camber × concentricity 7 in. × 0.002 in. × 0.0030 in.
NACRES:
SB.32
material
borosilicate glass tube
colorless tube
característica
neck thread push fit
manufacturer/tradename
Kimble® 897800-0000
parâmetro
80 MHz frequency
C × câmara × concentricidade
7 in. × 0.002 in. × 0.0030 in.
diâmetro do tubo
3 mm
espessura da parede
0.28 mm
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
Categorias relacionadas
Descrição geral
These tubes are made of KG-33 borosilicate glass. Wall thickness for these precision tubes is 0.01118 in.
Caps are attached. All tubes supplied in packs of 5.
Informações legais
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Kontes is a registered trademark of Kimble Kontes Asset Mgmt. Inc.
Certificado de análise
Certificado de origem
Redes sociais
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Pesquisa. Desenvolvimento. Produção.
Somos um fornecedor global líder para o setor de ciências biológicas, com soluções e serviços para pesquisa, desenvolvimento e produção de biotecnologia, além de produção e desenvolvimento de terapias farmacológicas com medicamentos.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha e/ou suas filiais. Todos os direitos reservados.
A reprodução não autorizada de quaisquer materiais deste site é estritamente proibida.