N30803
~0.26 mmHg ( 25 °C)
100
95%
liquid
n20/D 1.424 (lit.)
93 °C/23 mmHg (lit.)
0.827 g/mL at 25 °C (lit.)
CCCCCCCCC=O
1S/C9H18O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/h9H,2-8H2,1H3
GYHFUZHODSMOHU-UHFFFAOYSA-N
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
Warning
Aquatic Chronic 3 - Skin Irrit. 2
10 - Combustible liquids
WGK 2
147.2 °F - closed cup
64 °C - closed cup
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Insira o número de lote para pesquisar o Certificado de análise (COA).
Insira o número de lote para pesquisar o Certificado de origem (COO).
-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-ol; Neral; Geraniol; Geranial; Undecanal; Citronellyl acetate; Neryl acetate; 3,7-Dimethyl-2,6-octadienyl acetate; 1-Tetradecene; Tetradecane; α-Bisabolol
Fast GC analysis of sweet orange essential oil in hexane. Key components identified includes: β-Farnesene; α-Huµlene; Germacrene D; (+)-Valencene; Bicyclogermacrene; (+)-δ-Cadinene