NORS5500QTZ8
Norell® natural quartz 5 mm NMR tubes
frequency 500 MHz
Sinônimo(s):
nmr sample tubes, Norell nmr tubes, nmr tubes
eCl@ss:
32129209
NACRES:
SB.32
material
colorless tube
característica
neck thread push fit
manufacturer/tradename
Norell S-5-500-QTZ-8
parâmetro
500 MHz frequency
C
8 in.
diâmetro do tubo
5 mm
espessura da parede
0.77 mm
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
Categorias relacionadas
Descrição geral
Norell clear fuzed quartz tubes, 99.8% SiO2 are recommended for Boron NMR spectroscopy (<0.1 ppm Boron). Also for applications requiring temperatures above 150°C and/or UV catalyzed reactions at wavelength above 255 nm (80% T @ 255 nm).
Informações legais
Norell is a registered trademark of Norell, Inc.
Certificado de análise
Certificado de origem
Redes sociais
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Pesquisa. Desenvolvimento. Produção.
Somos um fornecedor global líder para o setor de ciências biológicas, com soluções e serviços para pesquisa, desenvolvimento e produção de biotecnologia, além de produção e desenvolvimento de terapias farmacológicas com medicamentos.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha e/ou suas filiais. Todos os direitos reservados.
A reprodução não autorizada de quaisquer materiais deste site é estritamente proibida.