NORS5600QTZ7
Norell® natural quartz 5 mm NMR tubes
frequency 600 MHz
Sinônimo(s):
nmr sample tubes, Norell nmr tubes, nmr tubes
NACRES:
SB.32
material
colorless tube
característica
neck thread push fit
manufacturer/tradename
Norell S-5-600-QTZ-7
parâmetro
600 MHz frequency
C
7 in.
diâmetro
5 mm
diâmetro do tubo
5 mm
espessura da parede
0.77 mm
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
Categorias relacionadas
Descrição geral
Norell clear fuzed quartz tubes, 99.8% SiO2 are recommended for Boron NMR spectroscopy (<0.1 ppm Boron). Also for applications requiring temperatures above 150°C and/or UV catalyzed reactions at wavelength above 255 nm (80% T @ 255 nm).
Informações legais
Norell is a registered trademark of Norell, Inc.
Certificado de análise
Certificado de origem