Todas as fotos(2)
O4709
Sigma-Aldrich
2-Octanone
reagent grade, 98%
Sinônimo(s):
Hexyl methyl ketone
Fórmula linear:
CH3(CH2)5COCH3
Número CAS:
Peso molecular:
128.21
Beilstein:
635843
Número EC:
Número MDL:
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
grau
reagent grade
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.416 (lit.)
pb
173 °C (lit.)
pf
−16 °C (lit.)
densidade
0.819 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCC(C)=O
InChI
1S/C8H16O/c1-3-4-5-6-7-8(2)9/h3-7H2,1-2H3
InChI key
ZPVFWPFBNIEHGJ-UHFFFAOYSA-N
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Show Differences
1 of 4
Este Item
W280208W280305W280320
2-Octanone reagent grade, 98%
Sigma-Aldrich
O4709
2-Octanone
2-Octanone ≥98%, FG
Sigma-Aldrich
W280208
2-Octanone
3-Octanone ≥98%, FG
Sigma-Aldrich
W280305
3-Octanone
3-Octanone natural (US), ≥97%, FG
Sigma-Aldrich
W280320
3-Octanone
refractive index
n20/D 1.416 (lit.)
refractive index
n20/D 1.416 (lit.)
refractive index
n20/D 1.415 (lit.)
refractive index
n20/D 1.415 (lit.)
bp
173 °C (lit.)
bp
173 °C (lit.)
bp
167-168 °C (lit.)
bp
167-168 °C (lit.)
mp
−16 °C (lit.)
mp
−16 °C (lit.)
mp
-
mp
-
density
0.819 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.819 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.822 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.822 g/mL at 25 °C (lit.)
Quality Level
200
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
400
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Ponto de fulgor (ºF)
132.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (ºC)
56 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Certificates of Analysis (COA)
Search for Certificates of Analysis (COA) by entering the products Lot/Batch Number. Lot and Batch Numbers can be found on a product’s label following the words ‘Lot’ or ‘Batch’.
Already Own This Product?
Documents related to the products that you have purchased in the past have been gathered in the Document Library for your convenience.
Visit the Document Library
Difficulty Finding Your Product Or Lot/Batch Number?
Os números dos produtos são combinados com os tamanhos/quantidades da embalagem quando exibidos no site (exemplo: T1503-25G). Por favor, certifique-se você insere APENAS o número do produto no campo Número do produto (Exemplo T1503).
Exemplo
T1503
Número do produto
-
25G
Tamanho/quantidade da embalagem
Exemplos adicionais:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
insira como1.000309185)
Está com problemas? Sinta-se à vontade para entrar em contato Assistência Técnica para obter assistência
Lot and Batch Numbers can be found on a product's label following the words 'Lot' or 'Batch'.
Produtos Aldrich
  • Se encontrar um número de lote como TO09019TO - insira o número do lote 09019TO sem as duas primeiras letras.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento, como 05427ES-021 - insira o número do lote 05427ES sem o código de preenchimento -021.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento como STBB0728K9 - digite o número do lote STBB0728 sem o código de preenchimento K9.
Não encontra o que está procurando?
Em alguns casos, um COA pode não estar disponível on-line. Se a sua pesquisa não encontrou o COA, você pode solicitar um.
Solicitar COA
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
(±)-2-Octanol ≥96.0% (GC)
Sigma-Aldrich
74860
(±)-2-Octanol
2-Octanol for synthesis
Sigma-Aldrich
8.20925
2-Octanol
2-Octanol ≥97%, FG
Sigma-Aldrich
W280100
2-Octanol
2-Heptanone analytical standard
Supelco
02476
2-Heptanone
2-Heptanone ≥98%, FCC, FG
Sigma-Aldrich
W254401
2-Heptanone
M Krogh et al.
Journal of chromatography. B, Biomedical sciences and applications, 689(2), 357-364 (1997-02-21)
This paper describes microextraction and gas chromatographic analysis of diazepam from human plasma. The method was based on immobilisation of 1.5 microliters of 1-octanol on a polyacrylate-coated fiber designed for solid-phase microextraction. The solvent-modified fibre was used to extract diazepam
Torsten Meiners et al.
Chemical senses, 28(3), 231-236 (2003-04-26)
In this paper we address the question how hymenopteran parasitoids deal with complex odour bouquets, using Microplitis croceipes (Cresson) (Hymenoptera: Braconidae) as a model. We examined the capacity of Microplitis croceipes to respond to individual compounds in flight chamber experiments
T R Gervais et al.
Biotechnology progress, 16(2), 208-212 (2000-04-08)
The effect of aeration during cell growth on the subsequent reduction of 2-hexanone and 2-octanone by yeast cells entrapped in calcium alginate beads was studied. The reactions were conducted using 2-propanol as a sacrificial substrate to regenerate the cofactor NAD(H)
J S Hosler et al.
The Journal of experimental biology, 203(Pt 18), 2797-2806 (2000-08-23)
Recent studies of olfactory blocking have revealed that binary odorant mixtures are not always processed as though they give rise to mixture-unique configural properties. When animals are conditioned to one odorant (A) and then conditioned to a mixture of that
Jian Hu et al.
Biotechnology letters, 28(14), 1115-1119 (2006-06-24)
An aqueous-organic biphasic system was established and used with whole cells of Oenococcus oeni to reduce 2-octanone to (R)-2-octanol. The conversion reached 99% when the Tris/borate buffer was increased from 50 mM to 300 mM in the aqueous phase. In