S5130
powder
n20/D 1.46 (lit.)
395 m2/g±25 m2/g
2.3 lb/cu.ft at 25 °C (bulk density)(lit.)
O=[Si]=O
1S/O2Si/c1-3-2
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
13 - Non Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Not applicable
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Insira o número de lote para pesquisar o Certificado de análise (COA).
Insira o número de lote para pesquisar o Certificado de origem (COO).