Todas as fotos(1)
S707236
3-BROMO-4-METHOXY-6-NITROANILINE
AldrichCPR
Faça loginto View Organizational & Contract Pricing
Select a Size
Fórmula linear:
C7H7BrN2O3
Número CAS:
Peso molecular:
247.049
Número MDL:
Outras notas
Please note that Sigma-Aldrich provides this product to early discovery researchers as part of a collection of rare and unique chemicals. Sigma-Aldrich does not collect analytical data for this product. Buyer assumes responsibility to confirm product identity and/or purity. All sales are final.
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH'S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT AS-IS AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Certificates of Analysis (COA)
Search for Certificates of Analysis (COA) by entering the products Lot/Batch Number. Lot and Batch Numbers can be found on a product’s label following the words ‘Lot’ or ‘Batch’.
Already Own This Product?
Documents related to the products that you have purchased in the past have been gathered in the Document Library for your convenience.
Visit the Document Library
Difficulty Finding Your Product Or Lot/Batch Number?
Os números dos produtos são combinados com os tamanhos/quantidades da embalagem quando exibidos no site (exemplo: T1503-25G). Por favor, certifique-se você insere APENAS o número do produto no campo Número do produto (exemplo: T1503).
Exemplo
T1503
Número do produto
-
25G
Tamanho/quantidade da embalagem
Exemplos adicionais:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
inserir como 1.000309185)
Está com problemas? Sinta-se à vontade para entrar em contato Assistência Técnica para obter assistência
Os números de lote e remessa podem ser encontrados no rótulo de um produto após a palavra “Lot” ou “Batch”.
Produtos Aldrich
  • Se encontrar um número de lote como TO09019TO - insira o número do lote 09019TO sem as duas primeiras letras.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento, como 05427ES-021 - insira o número do lote 05427ES sem o código de preenchimento -021.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento como STBB0728K9 - digite o número do lote STBB0728 sem o código de preenchimento K9.
Não encontra o que está procurando?
Em alguns casos, um COA pode não estar disponível on-line. Se a sua pesquisa não encontrou o COA, você pode solicitar um.
Solicitar COA