SLW1070/42D
Pyrex® Boiling flask, flat bottom, narrow neck
20000 mL
Sinônimo(s):
SciLabware 1070/42D, Pyrex
NACRES:
NB.43
material
Pyrex flask
flat bottom
single-neck
característica
narrow neck
embalagem
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
1070/42D
SciLabware
A
558 mm
diâmetro do corpo
341 mm
capacidade
20,000 mL
20000 mL
gargalo D.I.
60 mm
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
Categorias relacionadas
Descrição geral
  • Complies with DIN ISO 1773
  • Flat base for standing on benches and hotplates etc.
  • Manufactured from Pyrex® glass for high resistance to thermal shock
  • Excellent chemical durability for contamination-free performance
  • With white enamel marking spot
Informações legais
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Certificado de análise
Certificado de origem
Redes sociais
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Pesquisa. Desenvolvimento. Produção.
Somos um fornecedor global líder para o setor de ciências biológicas, com soluções e serviços para pesquisa, desenvolvimento e produção de biotecnologia, além de produção e desenvolvimento de terapias farmacológicas com medicamentos.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha e/ou suas filiais. Todos os direitos reservados.
A reprodução não autorizada de quaisquer materiais deste site é estritamente proibida.