SLW2180/04M
Pyrex® Separating funnel, pear-shape, glass key
100 mL
Sinônimo(s):
SciLabware 2180/04M, Pyrex
NACRES:
NB.43
material
glass key
glass stopper
pear-shaped
Junta
Joint stopper19/26
manufacturer/tradename
2180/04M
SciLabware
furo da torneira
2.0 mm
capacidade
100 mL
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
Categorias relacionadas
Descrição geral
  • Complies with ISO 4800, Type 2
  • Manufactured from Pyrex glass for corrosion-free performance
  • With interchangeable glass key
  • Supplied with glass stopper
Informações legais
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Certificado de análise
Certificado de origem
Redes sociais
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Pesquisa. Desenvolvimento. Produção.
Somos um fornecedor global líder para o setor de ciências biológicas, com soluções e serviços para pesquisa, desenvolvimento e produção de biotecnologia, além de produção e desenvolvimento de terapias farmacológicas com medicamentos.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha e/ou suas filiais. Todos os direitos reservados.
A reprodução não autorizada de quaisquer materiais deste site é estritamente proibida.