SLW3211/10MP
Pyrex® Measuring cylinder, class B, white graduations, with polyethylene stopper
100 mL
Sinônimo(s):
SciLabware 3211/10MP, Pyrex
NACRES:
NB.43
material
borosilicate glass
hexagonal base
polyethylene stopper
white graduation
Junta
Joint 24/29
característica
graduations 1.0 mL
manufacturer/tradename
3211/10MP
SciLabware
A
291 mm
capacidade
100 mL
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
Descrição geral
  • Complies with ISO 4788
  • Supplied with interchangeable polyethylene stopper
  • Graduations in white enamel for improved visibility with dark coloured solutions
  • Manufactured in chemically resistant Pyrex borosilicate glass
  • Robust hexagonal foot
Informações legais
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Certificado de análise
Certificado de origem
Redes sociais
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Pesquisa. Desenvolvimento. Produção.
Somos um fornecedor global líder para o setor de ciências biológicas, com soluções e serviços para pesquisa, desenvolvimento e produção de biotecnologia, além de produção e desenvolvimento de terapias farmacológicas com medicamentos.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha e/ou suas filiais. Todos os direitos reservados.
A reprodução não autorizada de quaisquer materiais deste site é estritamente proibida.