SLW3215/06MP
Pyrex® Mixing cylinder, class B, detachable foot,
25 mL
Sinônimo(s):
SciLabware 3215/06MP, Pyrex
material
polyethylene base
polyethylene stopper
Junta
Joint stopper14/23
característica
graduations 0.5 mL
detachable foot
manufacturer/tradename
3215/06MP
SciLabware
A
175 mm
capacidade
25 mL
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
Descrição geral
  • Complies with ISO 4788
  • Comprises borosilicate glass cylinder, polyethylene foot, and polyethylene stopper
  • Replacement parts available separately
  • Graduations in white enamel
Informações legais
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Certificado de análise
Certificado de origem
Redes sociais
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Pesquisa. Desenvolvimento. Produção.
Somos um fornecedor global líder para o setor de ciências biológicas, com soluções e serviços para pesquisa, desenvolvimento e produção de biotecnologia, além de produção e desenvolvimento de terapias farmacológicas com medicamentos.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha e/ou suas filiais. Todos os direitos reservados.
A reprodução não autorizada de quaisquer materiais deste site é estritamente proibida.