SLW3396/02AS
Pyrex® Burettes, Schellbach, automatic zero, class AS, PTFE stopcock
10 mL
Sinônimo(s):
Pyrex, SciLabware 3396/02AS
NACRES:
NB.43
material
PTFE stopcock
característica
graduations 0.02 mL
manufacturer/tradename
3396/02AS
SciLabware
capacidade
10 mL
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
Categorias relacionadas
Descrição geral
  • Complies with ISO 385 and DIN 12700
  • With automatic zero facility
  • Burettes manufactured from chemically resistant Pyrex borosilicate glass and feature a 29/32 Quickfit′ cone
  • Blue enamel graduations with Schellbach stripe
  • 1.5mm bore PTFE key stopcock
Schellbach burette tube with vertical white stripe and central blue ribbon
  • facilitates accurate reading of the meniscus
  • exact position of the meniscus is clearly defined where the blue ribbon splits into a wide and narrow band
Informações legais
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Certificado de análise
Certificado de origem
Redes sociais
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Pesquisa. Desenvolvimento. Produção.
Somos um fornecedor global líder para o setor de ciências biológicas, com soluções e serviços para pesquisa, desenvolvimento e produção de biotecnologia, além de produção e desenvolvimento de terapias farmacológicas com medicamentos.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha e/ou suas filiais. Todos os direitos reservados.
A reprodução não autorizada de quaisquer materiais deste site é estritamente proibida.