Documentos Principais
SM25501010
Sigma-Aldrich
SmartPor, alumina membrane
thickness 50 μm, pore diameter 25 nm, pore size 65 nm (interpore distance), size 10 mm × 10 mm, pkg of 10 pieces
Selecione um tamanho
10 EA
R$ 3.378,00
R$ 3.378,00
Previsão de entrega em21 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 EA
R$ 3.378,00
About This Item
Fórmula linear:
Al
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
R$ 3.378,00
Previsão de entrega em21 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Materiais
alumina membrane
descrição
Pore geometry: trigonal arrangement
embalagem
pkg of 10 pieces
tamanho
10 mm × 10 mm
espessura
50 μm
tamanho de poro
25 nm pore diameter
65 nm (interpore distance)
compatibilidade
(Pore geometry: trigonal arrangement)
Aplicação
Nano porous anodic alumina is a widely studied material used for corrosion protection of aluminum surfaces or as dielectric material in microelectronics applications. Our nano porous anodic alumina exhibits a homogeneous morphology of parallel pores which grow perpendicular to the surface with a narrow distribution of diameters and interpore spacings and possess a standard deviation of <10%. These nano porous alumina find applications, as filters, platforms for multi-functional flow-through sensors, and as templates for the fabrication of nanotubes or nanowires.
Informações legais
Product of SmartMembranes-GmbH
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Questions
  1. Is the alumina membrane(SM25501010) double sided or single sided?
    1 answer
    1. This alumina membrane is double-sided.