Documentos Principais
SM751001010
Sigma-Aldrich
SmartPor, alumina membrane
thickness 100 μm, pore diameter 75 nm, pore size 125 nm (interpore distance), size 10 mm × 10 mm, pkg of 10 pieces
Selecione um tamanho
10 EA
R$ 4.170,00
R$ 4.170,00
Previsão de entrega em11 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 EA
R$ 4.170,00
About This Item
Fórmula linear:
Al
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
R$ 4.170,00
Previsão de entrega em11 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
descrição
Pore geometry: trigonal arrangement
embalagem
pkg of 10 pieces
tamanho
10 mm × 10 mm
espessura
100 μm
tamanho de poro
125 nm (interpore distance)
75 nm pore diameter
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)