SYNC184321C
Synthware chromatography column with PTFE stopcock and coarse fritted disc
top Joint: ST/NS 24/40, I.D. × L 26.0 mm × 203 mm
NACRES:
NB.51
Junta
Joint: ST/NS top24/40
embalagem
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware C184321C
D.I. × C
26.0 mm × 203 mm
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
Categorias relacionadas
Descrição geral
General purpose column has a PTFE stopcock and a top outer joint. With a coarse porosity fritted disc to support column packing. The section below disc is carefully minimized to prevent re-mixing of components already separated. All Synthware columns are heavy wall designed to increase safety.
This product includes coarse fritted disc.
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Certificado de análise
Certificado de origem
Redes sociais
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Pesquisa. Desenvolvimento. Produção.
Somos um fornecedor global líder para o setor de ciências biológicas, com soluções e serviços para pesquisa, desenvolvimento e produção de biotecnologia, além de produção e desenvolvimento de terapias farmacológicas com medicamentos.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha e/ou suas filiais. Todos os direitos reservados.
A reprodução não autorizada de quaisquer materiais deste site é estritamente proibida.