SYNF238540C
Synthware chromatography column with vacuum connection and fritted disk
Joint: ST/NS 24/40, O.D. × L 90 mm × 400 mm, Disc porosity: coarse
NACRES:
NB.51
Junta
Joint: ST/NS24/40
embalagem
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware F238540C
D.E. × C
90 mm × 400 mm
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
Descrição geral
Short column with lower 24/40 joint and hose connection for vacuum. All Synthware columns are heavy wall designed to increase safety.
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Certificado de análise
Certificado de origem
Redes sociais
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Pesquisa. Desenvolvimento. Produção.
Somos um fornecedor global líder para o setor de ciências biológicas, com soluções e serviços para pesquisa, desenvolvimento e produção de biotecnologia, além de produção e desenvolvimento de terapias farmacológicas com medicamentos.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha e/ou suas filiais. Todos os direitos reservados.
A reprodução não autorizada de quaisquer materiais deste site é estritamente proibida.