T69809
Sigma-Aldrich
3,4,5-Trimethoxybenzoyl chloride
98%
Fórmula linear:
(CH3O)3C6H2COCl
Número CAS:
Peso molecular:
230.64
Beilstein/REAXYS Number:
403117
Número EC:
Número MDL:
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
100
teor
98%
pb
185 °C/18 mmHg (lit.)
pf
81-84 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
SMILES string
COc1cc(cc(OC)c1OC)C(Cl)=O
InChI
1S/C10H11ClO4/c1-13-7-4-6(10(11)12)5-8(14-2)9(7)15-3/h4-5H,1-3H3
InChI key
BUHYMJLFRZAFBF-UHFFFAOYSA-N
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
Categorias relacionadas
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
EUH014
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P1 (EN143) respirator filter, type P3 (EN 143) respirator cartridges
RIDADR
UN 3261 8 / PGII
WGK Alemanha
WGK 1
Ponto de fulgor (ºF)
Not applicable
Ponto de fulgor (ºC)
Not applicable
Luís Sánchez-del-Campo et al.
International journal of molecular sciences, 10(12), 5398-5410 (2010-01-08)
Dihydrofolate reductase (DHFR) is the subject of intensive investigation since it appears to be the primary target enzyme for antifolate drugs. Fluorescence quenching experiments show that the ester bond-containing tea polyphenols (-)-epigallocatechin gallate (EGCG) and (-)-epicatechin gallate (ECG) are potent...
Ruinan Yang et al.
The Journal of pharmacology and experimental therapeutics, 370(3), 864-875 (2019-04-19)
Castration-resistant prostate cancer that has become resistant to docetaxel (DTX) represents one of the greatest clinical challenges in the management of this malignancy. There is an urgent need to develop novel therapeutic agents to overcome chemoresistance and improve the overall...
Redes sociais
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Pesquisa. Desenvolvimento. Produção.
Somos um fornecedor global líder para o setor de ciências biológicas, com soluções e serviços para pesquisa, desenvolvimento e produção de biotecnologia, além de produção e desenvolvimento de terapias farmacológicas com medicamentos.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha e/ou suas filiais. Todos os direitos reservados.
A reprodução não autorizada de quaisquer materiais deste site é estritamente proibida.