TEM-CF200NI
Sigma-Aldrich
Carbon Film Supported Nickel Square Mesh
size 200 mesh, box of 25
Sinônimo(s):
CARBON FILM 200 MESH NI 25/BX
embalagem
box of 25
tamanho
200 mesh
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
Descrição geral
A 5-6 nm thin film of pure carbon supported standard squre mesh grids. Nickel grid, 200 mesh.
Certificado de análise
Certificado de origem
Redes sociais
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Pesquisa. Desenvolvimento. Produção.
Somos um fornecedor global líder para o setor de ciências biológicas, com soluções e serviços para pesquisa, desenvolvimento e produção de biotecnologia, além de produção e desenvolvimento de terapias farmacológicas com medicamentos.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha e/ou suas filiais. Todos os direitos reservados.
A reprodução não autorizada de quaisquer materiais deste site é estritamente proibida.