TEM-LC200-AU-150
Sigma-Aldrich
Lacey Carbon Supported Gold Grid
new
size 200 mesh, hole size 150 μm , Average, box of 25
embalagem
box of 25
tamanho do furo
150 μm , Average
tamanho
200 mesh
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
Descrição geral
Lacey Carbon Supported Grid: Gold Grid, 200 mesh. Average hole size is 150 micron. This carbon coated film on a broken pattern consists of woven-mesh-like openings of different sizes and shapes. This type of pattern provides support but does not interfere when observing specimen sections.
Certificado de análise
Certificado de origem
Redes sociais
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Pesquisa. Desenvolvimento. Produção.
Somos um fornecedor global líder para o setor de ciências biológicas, com soluções e serviços para pesquisa, desenvolvimento e produção de biotecnologia, além de produção e desenvolvimento de terapias farmacológicas com medicamentos.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha e/ou suas filiais. Todos os direitos reservados.
A reprodução não autorizada de quaisquer materiais deste site é estritamente proibida.