TEM-LC305NI
Sigma-Aldrich
Lacey Carbon Supported Nickel Grids
size 300 mesh, size 50 nm , hole size, box of 5 ×
Sinônimo(s):
Lacey/Carbon, 300 Mesh, Nickel, 5pk
embalagem
box of 5 ×
tamanho
300 mesh
50 nm , hole size
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
Descrição geral
Lacey carbon film supported TEM grids. This carbon coating consists of woven-mesh-like openings of different sizes and shapes. This type of pattern provides support but does not interfere when observing specimen sections.
Certificado de análise
Certificado de origem
Redes sociais
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Pesquisa. Desenvolvimento. Produção.
Somos um fornecedor global líder para o setor de ciências biológicas, com soluções e serviços para pesquisa, desenvolvimento e produção de biotecnologia, além de produção e desenvolvimento de terapias farmacológicas com medicamentos.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha e/ou suas filiais. Todos os direitos reservados.
A reprodução não autorizada de quaisquer materiais deste site é estritamente proibida.