Documentos
THS04149
ThalesNano MicroCatCart catalyst cartridge system
L × diam. 30 mm × 4 mm, Pd black
Sinônimo(s):
Heterogeneous catalysis system, safe Heterogeneous catalysis
About This Item
Número CE:
Código UNSPSC:
41103817
NACRES:
NB.51
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
ThalesNano THS 04149
C × diâmetro
30 mm × 4 mm
Informações legais
MicroCatCart is a trademark of ThalesNano Nanotechnology Inc.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3