W213802
Sigma-Aldrich
Benzyl benzoate
≥99%, FCC, FG
Sinônimo(s):
Benzoic acid benzyl ester
Fórmula linear:
C6H5COOCH2C6H5
Número CAS:
Peso molecular:
212.24
Número FEMA:
2138
Beilstein/REAXYS Number:
2049280
Número EC:
Conselho da Europa nº:
262
Número MDL:
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
9.727
NACRES:
NA.21
Nível de qualidade
400
fonte biológica
synthetic
grau
FG
Halal
Kosher
Agência/Método
meets purity specifications of JECFA
reg. compliance
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
FDA 21 CFR 175.105
pressão de vapor
1 mmHg ( 125 °C)
teor
≥99%
forma
liquid
temperatura de autoignição
896 °F
índice de refração
n20/D 1.568 (lit.)
pb
323-324 °C (lit.)
pf
17-20 °C (lit.)
densidade
1.118 g/mL at 20 °C (lit.)
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
Setor em destaque
Flavors and Fragrances
Organoléptico
balsamic; fruity; floral; sweet
alérgeno alimentar
no known allergens
SMILES string
O=C(OCc1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H12O2/c15-14(13-9-5-2-6-10-13)16-11-12-7-3-1-4-8-12/h1-10H,11H2
InChI key
SESFRYSPDFLNCH-UHFFFAOYSA-N
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
Categorias relacionadas
Descrição geral
Benzyl benzoate is an aromatic ester that is used as a food flavoring agent. It has been identified as one of the main volatile aroma component of cranberry, mango and Egyptian Jasminum sambac flowers.
Embalagem
5, 10 kg in poly drum
1 kg in poly bottle
Outras notas
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
RIDADR
UN 3082 9 / PGIII
WGK Alemanha
WGK 2
Ponto de fulgor (ºF)
298.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (ºC)
148 °C - closed cup
Yannai S
Dictionary of Food Compounds with CD-ROM: Additives, Flavors, and Ingredients (2012)
Biosynthesis of benzaldehyde, benzyl alcohol and benzyl benzoate from benzoic acid in cranberry (Vaccinium macrocarpon)
Croteau R
Journal of Food Biochemistry, 1(4), 317-326 (1978)
Isolation and characterization of the volatile aroma compounds from the concrete headspace and the absolute of Jasminum sambac (L.) Ait.(Oleaceae) flowers grown in Egypt
Edris AE, et al
European Food Research and Technology, 226(3), 621-621 (2008)
Thomas S Lisse et al.
NPJ Regenerative medicine, 5, 13-13 (2020-06-23)
Glial-cell-derived neurotrophic factor (GDNF) is a well-studied neuroregenerative factor; however, the degree to which it supports hair formation and skin wound repair is not known. By using a Gfra1 (GDNF family receptor alpha 1) knock-in reporter mouse line, GDNF signaling...
Contribution of volatile compounds to mango (Mangifera indica L.) aroma
Pino JA & Mesa J
Flavour and Fragrance Journal, 21(2), 207-213 (2006)
Redes sociais
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Pesquisa. Desenvolvimento. Produção.
Somos um fornecedor global líder para o setor de ciências biológicas, com soluções e serviços para pesquisa, desenvolvimento e produção de biotecnologia, além de produção e desenvolvimento de terapias farmacológicas com medicamentos.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha e/ou suas filiais. Todos os direitos reservados.
A reprodução não autorizada de quaisquer materiais deste site é estritamente proibida.