W218405
synthetic
FG
Fragrance grade
Kosher
follows IFRA guidelines
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1333/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.115
7.6 (vs air)
<0.01 mmHg ( 20 °C)
≥99%
powder or crystals
878 °F
265 °C (lit.)
69-73 °C (lit.)
flavors and fragrances
see Safety & Documentation for available documents
no known allergens
no known allergens
camphoraceous
Cc1cc(c(O)c(c1)C(C)(C)C)C(C)(C)C
1S/C15H24O/c1-10-8-11(14(2,3)4)13(16)12(9-10)15(5,6)7/h8-9,16H,1-7H3
NLZUEZXRPGMBCV-UHFFFAOYSA-N
human ... CAPN1(823)
rat ... Capn1(29153) , Nos1(24598)
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
1 of 4
Este Item | PHR1117 | B1378 | 34750 |
---|---|---|---|
grade FG, Fragrance grade, Kosher | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade - | grade - |
agency follows IFRA guidelines | agency traceable to Ph. Eur. B1215000, traceable to USP 1092708 | agency - | agency - |
vapor density 7.6 (vs air) | vapor density 7.6 (vs air) | vapor density 7.6 (vs air) | vapor density 7.6 (vs air) |
assay ≥99% | assay - | assay ≥99.0% (GC) | assay ≥99.0% (GC) |
bp 265 °C (lit.) | bp 265 °C (lit.) | bp 265 °C (lit.) | bp 265 °C (lit.) |
Warning
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
11 - Combustible Solids
WGK 2
260.6 °F - open cup
127 °C - open cup
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Search for Certificates of Analysis (COA) by entering the products Lot/Batch Number. Lot and Batch Numbers can be found on a product’s label following the words ‘Lot’ or ‘Batch’.
Documents related to the products that you have purchased in the past have been gathered in the Document Library for your convenience.
Como encontrar o número do produto
Os números dos produtos são combinados com os tamanhos/quantidades da embalagem quando exibidos no site (exemplo: T1503-25G). Por favor, certifique-se você insere APENAS o número do produto no campo Número do produto (Exemplo T1503).
Exemplo
Exemplos adicionais:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
insira como1.000309185)
Está com problemas? Sinta-se à vontade para entrar em contato Assistência Técnica para obter assistência
Como encontrar um número de lote para COA
Lot and Batch Numbers can be found on a product's label following the words 'Lot' or 'Batch'.
Se encontrar um número de lote como TO09019TO - insira o número do lote 09019TO sem as duas primeiras letras.
Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento, como 05427ES-021 - insira o número do lote 05427ES sem o código de preenchimento -021.
Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento como STBB0728K9 - digite o número do lote STBB0728 sem o código de preenchimento K9.
Em alguns casos, um COA pode não estar disponível on-line. Se a sua pesquisa não encontrou o COA, você pode solicitar um.