W225207
Sigma-Aldrich
β-Caryophyllene
≥80%, FCC, FG
Sinônimo(s):
(−)-trans-Caryophyllene, trans-(1R,9S)-8-Methylene-4,11,11-trimethylbicyclo[7.2.0]undec-4-ene
Empirical Formula (Hill Notation):
C15H24
Número CAS:
Peso molecular:
204.35
Número FEMA:
2252
Beilstein/REAXYS Number:
2044564
Número EC:
Conselho da Europa nº:
2618
Número MDL:
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
1.007
NACRES:
NA.21
Nível de qualidade
400
fonte biológica
synthetic
grau
FG
Halal
Kosher
Agência/Método
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
reg. compliance
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
teor
≥80%
atividade óptica
[α]23/D −7.5°, neat
composição
contains β-Caryophyllene
índice de refração
n20/D 1.5 (lit.)
pb
129-130 °C/14 mmHg (lit.)
densidade
0.901 g/mL at 25 °C (lit.)
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
Setor em destaque
Flavors and Fragrances
Organoléptico
woody; spicy
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
β-caryophyllene (ox.)
SMILES string
C\C1=C/CCC(=C)[C@H]2CC(C)(C)[C@@H]2CC1
InChI
1S/C15H24/c1-11-6-5-7-12(2)13-10-15(3,4)14(13)9-8-11/h6,13-14H,2,5,7-10H2,1,3-4H3/b11-6+/t13-,14-/m1/s1
InChI key
NPNUFJAVOOONJE-GFUGXAQUSA-N
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
Categorias relacionadas
Descrição geral
β;-Caryophyllene is a volatile sesquiterpene compound that can be used as a flavoring agent. It is one of the major volatile organic compounds in Eugenia caryophyllata essential oil, Psidium guajava L. leaves, Arabidopsis thaliana flowers and Artemisia annua L. aerial parts.
Embalagem
9, 20 kg in composite drum
1 kg in glass bottle
Outras notas
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
RIDADR
NONH for all modes of transport
WGK Alemanha
WGK 1
Ponto de fulgor (ºF)
204.8 °F
Ponto de fulgor (ºC)
96 °C
The major volatile organic compound emitted from Arabidopsis thaliana flowers, the sesquiterpene (E)???caryophyllene, is a defense against a bacterial pathogen
Huang M, et al
The New phytologist, 193(4), 997-1008 (2012)
Burdock GA
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 522-523 (1997)
Antibacterial and antioxidant activities of Artemisia annua essential oil
Juteau F, et al
Fitoterapia, 73(6), 532-535 (2002)
Chemical composition of the leaf volatile oil of Psidium guajava L. growing in Nigeria
Ogunwande IA, et al
Flavour and Fragrance Journal, 18(2), 136-138 (2003)
Chemical composition and antifungal activity of Illicium verum and Eugenia caryophyllata essential oils
Dzamic A, et al
Chemistry of Natural Compounds, 45(2), 259-261 (2009)
Protocolos
-Cymene; (−)-Menthone; α-Terpineol, natural, ≥96%, FCC, FG; Terpinolene; β-Bourbonene; 1-Octen-3-ol; β-Caryophyllene; Linalool; α-Terpinene; (−)-Menthol
Leia mais
Redes sociais
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Pesquisa. Desenvolvimento. Produção.
Somos um fornecedor global líder para o setor de ciências biológicas, com soluções e serviços para pesquisa, desenvolvimento e produção de biotecnologia, além de produção e desenvolvimento de terapias farmacológicas com medicamentos.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha e/ou suas filiais. Todos os direitos reservados.
A reprodução não autorizada de quaisquer materiais deste site é estritamente proibida.