W261106
400
Halal
Kosher
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 184.1061
85%
viscous liquid
n20/D 1.425 (lit.)
2
122 °C/15 mmHg (lit.)
1.209 g/mL at 25 °C (lit.)
sulfate (SO42-): ≤0.25%
As: ≤3 ppm
Cd: ≤1 ppm
Fe: ≤10.0 ppm
Hg: ≤1 ppm
Pb: ≤0.5 ppm
flavors and fragrances
see Safety & Documentation for available documents
no known allergens
odorless
CC(O)C(O)=O
1S/C3H6O3/c1-2(4)3(5)6/h2,4H,1H3,(H,5,6)
JVTAAEKCZFNVCJ-UHFFFAOYSA-N
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
Danger
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
10 - Combustible liquids
WGK 1
235.4 °F - closed cup
113 °C - closed cup
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Insira o número de lote para pesquisar o Certificado de análise (COA).
Insira o número de lote para pesquisar o Certificado de origem (COO).