W266590
400
synthetic
FG
Kosher
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
0.8 mmHg ( 20 °C)
≥99%
[α]22/D −49°, c = 10 in 95% ethanol
212 °C (lit.)
41-45 °C (lit.)
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
flavors and fragrances
see Safety & Documentation for available documents
no known allergens
minty; camphoraceous; cooling
CC(C)[C@@H]1CC[C@@H](C)C[C@H]1O
1S/C10H20O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h7-11H,4-6H2,1-3H3/t8-,9+,10-/m1/s1
NOOLISFMXDJSKH-KXUCPTDWSA-N
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
Warning
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
11 - Combustible Solids
WGK 1
201.2 °F - closed cup
94 °C - closed cup
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Insira o número de lote para pesquisar o Certificado de análise (COA).
Insira o número de lote para pesquisar o Certificado de origem (COO).