Todas as fotos(1)
W280208
Sigma-Aldrich
2-Octanone
≥98%, FG
Sinônimo(s):
Hexyl methyl ketone
Fórmula linear:
CH3(CH2)5COCH3
Número CAS:
Peso molecular:
128.21
Número FEMA:
2802
Beilstein:
635843
Número EC:
Conselho da Europa nº:
153
Número MDL:
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
7.019
NACRES:
NA.21
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
reg. compliance
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Ensaio
≥98%
índice de refração
n20/D 1.416 (lit.)
pb
173 °C (lit.)
pf
−16 °C (lit.)
densidade
0.819 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
no known allergens
Organoléptico
woody; earthy; herbaceous
SMILES string
CCCCCCC(C)=O
InChI
1S/C8H16O/c1-3-4-5-6-7-8(2)9/h3-7H2,1-2H3
InChI key
ZPVFWPFBNIEHGJ-UHFFFAOYSA-N
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
Categorias relacionadas
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Show Differences
1 of 4
Este Item
W280305W280100W272809
2-Octanone ≥98%, FG
Sigma-Aldrich
W280208
2-Octanone
3-Octanone ≥98%, FG
Sigma-Aldrich
W280305
3-Octanone
2-Octanol ≥97%, FG
Sigma-Aldrich
W280100
2-Octanol
Methyl octanoate 99%, FG
Sigma-Aldrich
W272809
Methyl octanoate
grade
FG, Fragrance grade, Halal, Kosher
grade
FG, Halal, Kosher
grade
FG, Halal, Kosher
grade
FG, Fragrance grade, Halal, Kosher
agency
follows IFRA guidelines, meets purity specifications of JECFA
agency
meets purity specifications of JECFA
agency
meets purity specifications of JECFA
agency
follows IFRA guidelines, meets purity specifications of JECFA
assay
≥98%
assay
≥98%
assay
≥97%
assay
99%
refractive index
n20/D 1.416 (lit.)
refractive index
n20/D 1.415 (lit.)
refractive index
n20/D 1.426 (lit.)
refractive index
n20/D 1.417 (lit.)
bp
173 °C (lit.)
bp
167-168 °C (lit.)
bp
174-181 °C (lit.)
bp
194-195 °C (lit.)
Descrição geral
2-Octanone is a volatile flavor compound reported to be found in blue cheese, acerola fruit, blue crab and cray fish.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Ponto de fulgor (ºF)
132.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (ºC)
56 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Certificates of Analysis (COA)
Search for Certificates of Analysis (COA) by entering the products Lot/Batch Number. Lot and Batch Numbers can be found on a product’s label following the words ‘Lot’ or ‘Batch’.
Already Own This Product?
Documents related to the products that you have purchased in the past have been gathered in the Document Library for your convenience.
Visit the Document Library
Difficulty Finding Your Product Or Lot/Batch Number?
Os números dos produtos são combinados com os tamanhos/quantidades da embalagem quando exibidos no site (exemplo: T1503-25G). Por favor, certifique-se você insere APENAS o número do produto no campo Número do produto (Exemplo T1503).
Exemplo
T1503
Número do produto
-
25G
Tamanho/quantidade da embalagem
Exemplos adicionais:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
insira como1.000309185)
Está com problemas? Sinta-se à vontade para entrar em contato Assistência Técnica para obter assistência
Lot and Batch Numbers can be found on a product's label following the words 'Lot' or 'Batch'.
Produtos Aldrich
  • Se encontrar um número de lote como TO09019TO - insira o número do lote 09019TO sem as duas primeiras letras.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento, como 05427ES-021 - insira o número do lote 05427ES sem o código de preenchimento -021.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento como STBB0728K9 - digite o número do lote STBB0728 sem o código de preenchimento K9.
Não encontra o que está procurando?
Em alguns casos, um COA pode não estar disponível on-line. Se a sua pesquisa não encontrou o COA, você pode solicitar um.
Solicitar COA
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 7
1 of 7
(S)-(+)-2-Octanol 99%
Sigma-Aldrich
147982
(S)-(+)-2-Octanol
2-Hexanone analytical standard
Supelco
02473
2-Hexanone
3-Octanone ≥98%
Sigma-Aldrich
136913
3-Octanone
2-Octanol for synthesis
Sigma-Aldrich
8.20925
2-Octanol
o-Toluenethiol ≥97%, FG
Sigma-Aldrich
W324000
o-Toluenethiol
2-Octanol 97%
Sigma-Aldrich
O4504
2-Octanol
2-Pentanone suitable for HPLC, 99.5%
Sigma-Aldrich
471194
2-Pentanone
Volatile components in flavour concentrates from crayfish processing waste.
Cha YJ, et al.
Journal of the Science of Food and Agriculture, 58(2), 239-248 (1992)
Volatile flavor components from boiled crayfish (Procambarus clarkii) tail meat.
Vejaphan W, et al.
Journal of Food Science, 53(6), 1666-1670 (1988)
Cheese Flavor, gas chromatographic and mass spectral identification of neutral components of aroma faction and blue cheese.
Day EA & Anderson DF.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 13(1), 2-4 (1965)
Volatile flavor components in crayfish waste.
Tanchotikul U & Hsieh TCY
Journal of Food Science, 54(6), 1515-1520 (1989)
J S Hosler et al.
The Journal of experimental biology, 203(Pt 18), 2797-2806 (2000-08-23)
Recent studies of olfactory blocking have revealed that binary odorant mixtures are not always processed as though they give rise to mixture-unique configural properties. When animals are conditioned to one odorant (A) and then conditioned to a mixture of that