WHA10311451
Whatman® prepleated qualitative filter paper, Grade 593
diam. 240 mm, pack of 100
Sinônimo(s):
Z749125
NACRES:
NB.24
material
cellulose filters
circles
embalagem
pack of 100
manufacturer/tradename
Whatman 10311451
Whatman Article No. 28414194 (US reference)
parâmetro
450/100 mL speed (Herzberg)
diâmetro
240 mm
tamanho de poro
5 μm
peso base
85 g/m2
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
Categorias relacionadas
Outras notas
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informações legais
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Certificado de análise
Certificado de origem
Redes sociais
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Pesquisa. Desenvolvimento. Produção.
Somos um fornecedor global líder para o setor de ciências biológicas, com soluções e serviços para pesquisa, desenvolvimento e produção de biotecnologia, além de produção e desenvolvimento de terapias farmacológicas com medicamentos.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha e/ou suas filiais. Todos os direitos reservados.
A reprodução não autorizada de quaisquer materiais deste site é estritamente proibida.