WHA10347890
Whatman® qualitative filter paper, Grade 2122
W × L 150 mm × 150 mm
Sinônimo(s):
Whatman filter, Whatman paper, Z696331, paper filter
NACRES:
NB.24
material
paper filters (Pergamyne)
sheets
característica
Grade 2122
embalagem
pkg of 500 ea
manufacturer/tradename
Whatman 10347890
Whatman Article No. 28414667 (US reference)
L × C
150 mm × 150 mm
peso base
40 g/m2
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
Categorias relacionadas
Descrição geral
Parchment Paper
Features and Benefits
  • Transparent and smooth
  • Simplifies sample transfer
  • Quantitative transfer from paper
Outras notas
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informações legais
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Certificado de análise
Certificado de origem
Redes sociais
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Pesquisa. Desenvolvimento. Produção.
Somos um fornecedor global líder para o setor de ciências biológicas, com soluções e serviços para pesquisa, desenvolvimento e produção de biotecnologia, além de produção e desenvolvimento de terapias farmacológicas com medicamentos.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha e/ou suas filiais. Todos os direitos reservados.
A reprodução não autorizada de quaisquer materiais deste site é estritamente proibida.