WHA10417101
polycarbonate
pack of 100 ea
Whatman 10417101
(13 mm)
0.4 μm pore size
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
1 of 4
Este Item | WHA10417001 | WHA10417401 | WHA10417104 |
---|---|---|---|
packaging pack of 100 ea | packaging pack of 100 ea | packaging pack of 100 ea | packaging pack of 100 ea |
manufacturer/tradename Whatman 10417101 | manufacturer/tradename Whatman 10417001 | manufacturer/tradename Cytiva, Whatman 10417401 | manufacturer/tradename Cytiva, Whatman 10417104 |
diam. (13 mm) | diam. (13 mm) | diam. (13 mm) | diam. (19 mm) |
pore size 0.4 μm pore size | pore size 0.2 μm pore size | pore size 5.0 μm pore size | pore size 0.4 μm pore size |
Search for Certificates of Analysis (COA) by entering the products Lot/Batch Number. Lot and Batch Numbers can be found on a product’s label following the words ‘Lot’ or ‘Batch’.
Documents related to the products that you have purchased in the past have been gathered in the Document Library for your convenience.
Como encontrar o número do produto
Os números dos produtos são combinados com os tamanhos/quantidades da embalagem quando exibidos no site (exemplo: T1503-25G). Por favor, certifique-se você insere APENAS o número do produto no campo Número do produto (Exemplo T1503).
Exemplo
Exemplos adicionais:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
insira como1.000309185)
Está com problemas? Sinta-se à vontade para entrar em contato Assistência Técnica para obter assistência
Como encontrar um número de lote para COA
Lot and Batch Numbers can be found on a product's label following the words 'Lot' or 'Batch'.
Se encontrar um número de lote como TO09019TO - insira o número do lote 09019TO sem as duas primeiras letras.
Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento, como 05427ES-021 - insira o número do lote 05427ES sem o código de preenchimento -021.
Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento como STBB0728K9 - digite o número do lote STBB0728 sem o código de preenchimento K9.
Em alguns casos, um COA pode não estar disponível on-line. Se a sua pesquisa não encontrou o COA, você pode solicitar um.