WHA10442201
Whatman® glass vacuum filtration device
GV050 series, GV050/2/02 lower part for GV050/02, NS29
Sinônimo(s):
Z750867
NACRES:
NB.24
material
borosilicate glass funnel(s) (funnel)
borosilicate glass housing
stainless steel clamp(s) (clamp)
embalagem
pk of 1
manufacturer/tradename
Whatman 10442201
Whatman Article No. 28415564 (US reference)
diâmetro do gargalo
adequação
suitable for (filtration and biological analysis; the 304 stainless steel support screen is suitable for use with proteinaceous solutions)
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
Categorias relacionadas
Descrição geral
Whatman® Vacuum Type Glass Holders
Produced from borosilicate glass and available with a choice of support screen. Suitable for aqueous and organic solvent filtration. The funnel seal ensures that the sample does not bypass the membrane and that particulates are retained on the surface of the membrane.
The sintered glass support is recommended for filtration and biological analysis. The 304 stainless steel support screen is suitable for use with proteinaceous solutions.
Outras notas
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informações legais
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Certificado de análise
Certificado de origem
Redes sociais
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Pesquisa. Desenvolvimento. Produção.
Somos um fornecedor global líder para o setor de ciências biológicas, com soluções e serviços para pesquisa, desenvolvimento e produção de biotecnologia, além de produção e desenvolvimento de terapias farmacológicas com medicamentos.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha e/ou suas filiais. Todos os direitos reservados.
A reprodução não autorizada de quaisquer materiais deste site é estritamente proibida.