Merck
WHA10444835
Whatman® multiple vacuum filtration device
6-place, AS610/3, stainless steel, capacity 500 mL, 47/50, support screen
Sinônimo(s):
Z751022
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Sobre este item
NACRES:
NB.24
UNSPSC Code:
41104900
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
material
stainless steel , stainless steel housing
feature
47/50, support screen
packaging
pk of 1
manufacturer/tradename
Whatman 10444835, Whatman Article No. 28415598 (US reference)
capacity
500 mL
Features and Benefits
  • The stainless steel manifold is fitted for three or six filtration units.
  • The apparatus can be autoclaved and sterilized by dry heat at up to 180°C.
  • Suitable only for vacuum operation.
  • If flushing tubes are used, do not exceed 1.3 bar (300 mbar over-pressure).
  • Applications includes: Microbiology quality control, residue analyses, serial filtration carried out rapidly and easily with a common drainage outlet.
Other Notes
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Legal Information
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)