Merck
WHA10498761
Whatman® multiple vacuum filtration device
3-place, 3-place manifold, stainless steel
Sinônimo(s):
Z752177
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Sobre este item
NACRES:
NB.24
UNSPSC Code:
41104900
Pular para
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Nome do produto
Whatman® multiple vacuum filtration device, 3-place, 3-place manifold, stainless steel
material
stainless steel
packaging
pk of 1
manufacturer/tradename
Whatman 10498761
Whatman Article No. 28416533 (US reference)
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 4
Este Item
WHA10498762WHA10444835WHA10444830
material
stainless steel
material
stainless steel
material
stainless steel , stainless steel housing
material
stainless steel , stainless steel housing
packaging
pk of 1
packaging
pk of 1
packaging
pk of 1
packaging
pk of 1
manufacturer/tradename
Whatman 10498761
manufacturer/tradename
Whatman 10498762, Whatman Article No. 28416534 (US reference)
manufacturer/tradename
Whatman 10444835, Whatman Article No. 28415598 (US reference)
manufacturer/tradename
Whatman 10444830, Whatman Article No. 28415597 (US reference)
Features and Benefits
  • The stainless steel manifold for three or six filtration units is fitted with stainless steel units.
  • The apparatus can be autoclaved and sterilized by dry heat at up to 180°C.
  • Suitable only for vacuum operation.
  • If flushing tubes are used, do not exceed 1.3 bar (300 mbar over-pressure).
General description
Stainless steel filter funnel manifold, for microbiology monitors and analytical funnels.
Other Notes
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Legal Information
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)