WHA230010074
Whatman® Benchkote® surface protector for ÄKTA® Avant
pack of 50 ea
material
(Absorbent paper and laminated polyethylene )
embalagem
pack of 50 ea
manufacturer/tradename
Cytiva
Whatman 2300-10074
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
Categorias relacionadas
Descrição geral
Why Benchkote sheet for lab ÄKTA systems?
  • Cover the top buffer tray with Benchkote sheet and protect from buffer spillages and salt deposits.
  • Simplify daily and weekly preventive maintenance of the top buffer tray of your ÄKTA systems Benchkote sheet
  • Smooth, absorbent Whatman paper quickly absorbs spills.
  • Laminated polyethylene layer prevents flow-through to the working surface.
  • Fits the top buffer tray on ÄKTA avant, ÄKTA pure and ÄKTA start protein purification systems.
  • Offered in three convenient pack sizes: 10/pk, 25/pk and 50/pk sheets.
  • Convenient and easy to use.
Benchkote sheets are manufactured of absorbent,
impermeable material designed to protect lab surfaces against hazardous spills. The high-quality, smooth, and absorbent Whatman® paper, quickly absorbs liquid spills, and laminated polyethylene layer prevents flow-through to the working surface.
Informações legais
Benchkote is a registered trademark of Cytiva
Whatman is a registered trademark of Cytiva
ÄKTA is a registered trademark of Cytiva
Certificado de análise
Certificado de origem
Redes sociais
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Pesquisa. Desenvolvimento. Produção.
Somos um fornecedor global líder para o setor de ciências biológicas, com soluções e serviços para pesquisa, desenvolvimento e produção de biotecnologia, além de produção e desenvolvimento de terapias farmacológicas com medicamentos.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha e/ou suas filiais. Todos os direitos reservados.
A reprodução não autorizada de quaisquer materiais deste site é estritamente proibida.