WHA67225000
Whatman® VACU-GUARD® inline filter devices
VACU-GUARD 50 mm disc, 0.45 PFTE housing, 10/pk
Sinônimo(s):
Z744298, filter media, filtration system, inline filtration device
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
PEEK/PTFE filter membrane (PFTE filteration media)
polypropylene housing
esterilidade
non-sterile
embalagem
pack of 10
fabricante/nome comercial
Whatman 6722-5000
Whatman Article No. 28420219 (US reference)
Diâmetro
50 mm
tamanho
9.3 in. (236 mm) , overall
tamanho de poro
0.45 μm
Aplicação
- Vacuum pump protection
Características e benefícios
- Available in 50 and 60 mm formats.
- Designed for in-line use with stepped barb connections.
- Membrane retains 99.99% of airbone particles greater than 0.1 µm.
- Features hydrophobic polytetrafluoroethylene (PTFE) membrane.
Outras notas
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)