Documentos
WHA67802502
Filtros de seringa Whatman® Puradisc 25
0.2 μm, PES sterile, 50/pk
Faça loginto View Organizational & Contract Pricing
Select a Size
Sinônimo(s):
Whatman filter, Whatman filters, Z744611, disposable syringe filters
NACRES:
NB.24
Materiais
polyethersulfone membrane
polypropylene housing
esterilidade
sterile
embalagem
pack of 50
manufacturer/tradename
Whatman 6780-2502
Whatman Article No. 28420282 (US reference)
Diâmetro
25 mm
área de filtração
4.2 cm2
volume
≤100 mL
tamanho de poro
0.2 μm
conector
female Luer inlet (lock)
male Luer outlet
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
Categorias relacionadas
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 4
Este Item
WHA67802504WHA67502502WHA67842502
Whatman® Puradisc 25 syringe filters 0.2 μm, PES sterile, 50/pk
WHA67802502
Whatman® Puradisc 25 syringe filters
Whatman® Puradisc 25 syringe filters 0.45 μm, PES sterile, 50/pk
WHA67802504
Whatman® Puradisc 25 syringe filters
Whatman® Puradisc 25 syringe filters 0.2 μm, nylon, 50/pk
WHA67502502
Whatman® Puradisc 25 syringe filters
Whatman® Puradisc 25 syringe filters 0.2 μm, PTFE, 50/pk
WHA67842502
Whatman® Puradisc 25 syringe filters
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
packaging
pack of 50
packaging
pack of 50
packaging
pack of 50
packaging
pack of 50
manufacturer/tradename
Whatman 6780-2502, Whatman Article No. 28420282 (US reference)
manufacturer/tradename
Whatman 6780-2504, Whatman Article No. 28420283 (US reference)
manufacturer/tradename
Whatman 6750-2502, Whatman Article No. 28420246 (US reference)
manufacturer/tradename
Whatman 6784-2502, Whatman Article No. 28420305 (US reference)
diam.
25 mm
diam.
25 mm
diam.
25 mm
diam.
25 mm
pore size
0.2 μm
pore size
0.45 μm
pore size
0.2 μm
pore size
0.2 μm
Descrição geral
Os filtros de seringa Puradisc aliam qualidade superior a economia. Eles são ideais para filtração rápida e eficiente de amostras com volumes de até 100 ml.
Os filtros Puradisc são produzidos com policarbonato ou polipropileno não pigmentado com conexões padrão de entrada (luer lock fêmea) e saída (luer macho) (salvo indicação em contrário). As opções incluem uma embalagem blíster estéril de uso médico para aplicações críticas e uma saída em ponta de tubo especial que permite que a amostra seja dispensada com exatidão em um microfrasco, impedindo a formação de bolhas de ar que impedem o fluxo.
Características e benefícios:
  • Polipropileno não pigmentado (policarbonato para Puradisc 30 e Aqua 30)
  • Conector padrão luer de entrada e saída
  • Formato de ponta de tubo (opcional) para dispensação exata em microfrasco
  • Opção de meios de filtração em membrana ou microfibra de vidro
  • Opção de tamanhos de filtro (4 mm, 13 mm ou 30 mm) para minimizar a perda de amostra
  • Opção estéril para aplicações críticas
  • Ampla variedade de membranas
Aplicação
  • Preparo de amostras aquosas para HPLC
  • Preparo de amostras biológicas
  • Soluções-tampão
  • Soluções salinas
  • Meios de cultura de tecidos
  • Soluções de irrigação
  • Isolamento estéril
Adequação
Suitable for filtration of biological and HPLC samples.
Outras notas
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informações legais
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Certificates of Analysis (COA)
Search for Certificates of Analysis (COA) by entering the products Lot/Batch Number. Lot and Batch Numbers can be found on a product’s label following the words ‘Lot’ or ‘Batch’.
Already Own This Product?
Documents related to the products that you have purchased in the past have been gathered in the Document Library for your convenience.
Visit the Document Library
Difficulty Finding Your Product Or Lot/Batch Number?
Os números dos produtos são combinados com os tamanhos/quantidades da embalagem quando exibidos no site (exemplo: T1503-25G). Por favor, certifique-se você insere APENAS o número do produto no campo Número do produto (exemplo: T1503).
Exemplo
T1503
Número do produto
-
25G
Tamanho/quantidade da embalagem
Exemplos adicionais:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
inserir como 1.000309185)
Está com problemas? Sinta-se à vontade para entrar em contato Assistência Técnica para obter assistência
Os números de lote e remessa podem ser encontrados no rótulo de um produto após a palavra “Lot” ou “Batch”.
Produtos Aldrich
  • Se encontrar um número de lote como TO09019TO - insira o número do lote 09019TO sem as duas primeiras letras.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento, como 05427ES-021 - insira o número do lote 05427ES sem o código de preenchimento -021.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento como STBB0728K9 - digite o número do lote STBB0728 sem o código de preenchimento K9.
Não encontra o que está procurando?
Em alguns casos, um COA pode não estar disponível on-line. Se a sua pesquisa não encontrou o COA, você pode solicitar um.
Solicitar COA
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 9
1 of 9
Whatman® UNIFLO® 25 syringe filters polyethersulfone membrane, sterile, pore size 0.2 μm, pack of 200 ea
WHA9915-2502
Whatman® UNIFLO® 25 syringe filters
Whatman® Puradisc 25 syringe filters 0.2 μm, PTFE, 50/pk
WHA67842502
Whatman® Puradisc 25 syringe filters
Whatman® Puradisc 30 syringe filters Puradisc FP 30, PTFE, 0.2 μm, sterile, 50/pk
WHA10462300
Whatman® Puradisc 30 syringe filters
Whatman® Puradisc 13 syringe filters 0.2 μm, polyethersulfone, 100/pk
WHA67821302
Whatman® Puradisc 13 syringe filters
Whatman® Puradisc 25 syringe filters 1.0 μm, PES sterile, 50/pk
WHA67802510
Whatman® Puradisc 25 syringe filters
Whatman® Puradisc 25 syringe filters 0.2 μm, nylon, 50/pk
WHA67502502
Whatman® Puradisc 25 syringe filters
Whatman® Puradisc 13 syringe filters FP 13 mm, pore size 0.2 μm, sterile, regenerated cellulose membrane
WHA10462945
Whatman® Puradisc 13 syringe filters