Documentos
WHA69002502
Filtros de seringa Whatman® GD/X
PVDF membrane, pore size 0.2 μm, diam. 25 mm, sterile, pk of 50 ea
Sinônimo(s):
Whatman filter, Z286958, syringe filter, syringe filters
NACRES:
NB.24
material
PVDF membrane
polypropylene housing
esterilidade
sterile
característica
glass fiber prefilter
embalagem
pk of 50 ea
manufacturer/tradename
Whatman 6900-2502
Whatman Article No. 28420552 (US reference)
diâmetro
25 mm
volume
≤25 mL
tamanho de poro
0.2 μm
conector
female Luer inlet (lock)
male Luer outlet
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
Categorias relacionadas
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Show Differences
1 of 4
Este Item
WHA69012502WHA69012504WHA68762502
Whatman® GD/X syringe filters PVDF membrane, pore size 0.2 μm, diam. 25 mm, sterile, pk of 50 ea
WHA69002502
Whatman® GD/X syringe filters
Whatman® GD/X syringe filters cellulose acetate membrane, pore size 0.2 μm, diam. 25 mm, sterile, pk of 50 ea
WHA69012502
Whatman® GD/X syringe filters
Whatman® GD/X syringe filters cellulose acetate membrane, pore size 0.45 μm, diam. 25 mm, sterile, pk of 50 ea
WHA69012504
Whatman® GD/X syringe filters
Whatman® GD/X syringe filters polyethersulfone membrane, pore size 0.2 μm, diam. 25 mm, non-sterile, pk of 50 ea
WHA68762502
Whatman® GD/X syringe filters
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
non-sterile
packaging
pk of 50 ea
packaging
pk of 50 ea
packaging
pk of 50 ea
packaging
pk of 50 ea
manufacturer/tradename
Whatman 6900-2502, Whatman Article No. 28420552 (US reference)
manufacturer/tradename
Whatman 6901-2502, Whatman Article No. 28420554 (US reference)
manufacturer/tradename
Whatman 6901-2504, Whatman Article No. 28420555 (US reference)
manufacturer/tradename
Whatman 6876-2502, Whatman Article No. 28420517 (US reference)
diam.
25 mm
diam.
25 mm
diam.
25 mm
diam.
25 mm
pore size
0.2 μm
pore size
0.2 μm
pore size
0.45 μm
pore size
0.2 μm
Descrição geral
O filtro GD/X contém uma pilha única de pré-filtração 100% de vidro borossilicato. O pré-filtro retém partículas finas de até 0,7 μm, o que permite filtrar amostras complicadas com menos força manual.
O volume da amostra filtrada é 3 a 7 vezes maior que em uma membrana não protegida. Armação de PP. Os filtros da seringa podem ser autoclavados.
Membranas:
Acetato de celulose:
para soluções biológicas, alta capacidade de carregamento e baixa ligação a proteínas
Náilon: para soluções aquosas e orgânicas aquosas
Polietersulfona: para soluções de soro, plasma e cultura de tecidos
Polipropileno: alto fluxo para soluções aquosas e orgânicas
Polissulfona: baixa adsorção proteica para soros e plasma
PTFE: quimicamente inerte, consegue parar aerossóis aquosos em correntes gasosas
PVDF: a membrana mais adequada para HPLC
Microfibra de vidro: borossilicato com alta capacidade de carregamento
Adequação
Suitable for filtering environmental and food analysis samples. Suitable for particulate laden sample preparation.
Outras notas
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informações legais
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Certificates of Analysis (COA)
Search for Certificates of Analysis (COA) by entering the products Lot/Batch Number. Lot and Batch Numbers can be found on a product’s label following the words ‘Lot’ or ‘Batch’.
Already Own This Product?
Documents related to the products that you have purchased in the past have been gathered in the Document Library for your convenience.
Visit the Document Library
Difficulty Finding Your Product Or Lot/Batch Number?
Os números dos produtos são combinados com os tamanhos/quantidades da embalagem quando exibidos no site (exemplo: T1503-25G). Por favor, certifique-se você insere APENAS o número do produto no campo Número do produto (Exemplo T1503).
Exemplo
T1503
Número do produto
-
25G
Tamanho/quantidade da embalagem
Exemplos adicionais:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
insira como1.000309185)
Está com problemas? Sinta-se à vontade para entrar em contato Assistência Técnica para obter assistência
Lot and Batch Numbers can be found on a product's label following the words 'Lot' or 'Batch'.
Produtos Aldrich
  • Se encontrar um número de lote como TO09019TO - insira o número do lote 09019TO sem as duas primeiras letras.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento, como 05427ES-021 - insira o número do lote 05427ES sem o código de preenchimento -021.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento como STBB0728K9 - digite o número do lote STBB0728 sem o código de preenchimento K9.
Não encontra o que está procurando?
Em alguns casos, um COA pode não estar disponível on-line. Se a sua pesquisa não encontrou o COA, você pode solicitar um.
Solicitar COA
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 7
1 of 7
Whatman® Puradisc 25 syringe filters 0.2 μm, PVDF, 200/pk
WHA67472502
Whatman® Puradisc 25 syringe filters
Whatman® GD/X syringe filters cellulose acetate membrane, pore size 0.2 μm, diam. 25 mm, sterile, pk of 50 ea
WHA69012502
Whatman® GD/X syringe filters
Whatman® Puradisc 13 syringe filters with tube tip, 0.2 μm, PVDF, 50/pk
WHA67771302
Whatman® Puradisc 13 syringe filters
Whatman® GD/X syringe filters PVDF membrane, pore size 0.45 μm, diam. 25 mm, non-sterile, pk of 150 ea
WHA68722504
Whatman® GD/X syringe filters
Whatman® GD/X syringe filters PTFE membrane, pore size 0.2 μm, diam. 13 mm, non-sterile, pk of 150 ea
WHA68741302
Whatman® GD/X syringe filters
Corning® syringe filters cellulose acetate membrane (surfactant-free), diam. 28 mm, pore size 0.2 μm
CLS431219
Corning® syringe filters
Whatman® GD/X syringe filters Nylon membrane, pore size 0.2 μm, diam. 13 mm, non-sterile, pkg of 150 ea
WHA68701302
Whatman® GD/X syringe filters