Merck
Pular para
Z108812
Instrumento antiestático Zerostat
keeps film, glass, and plasticware dust and lint-free
Sinônimo(s):
Eliminador de estática
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Tamanho da embalagemSKUDisponibilidadePreço
1 ea
Disponível para envio HOJEdeCajamar
R$ 1.987,00
Sobre este item
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41103512
R$ 1.987,00
Disponível para envio HOJEDetalhes
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
material
body (ABS - acrylonitrile butadiene styrene)
packaging
pkg of 1 ea
size
~4 in. × 6 in.
weight
4.9 oz
General description
O Zerostat 3 impede que partículas carregadas "voem pelos arredores" durante a pesagem ou transferência, e mantém o filme, vidro e plástico sem pó e sem fiapos. Ele incorpora o mais recente desenvolvimento com um dispositivo exclusivo de ′cristal piezoelétrico′, cuja capacidade de neutralizar a eletricidade estática encontrada em vários itens de laboratório foi comprovada mundialmente.
Este instrumento versátil é portátil e não requer baterias, fonte de alimentação elétrica ou recargas. A expectativa de vida é de mais de 50.000 ciclos de compressão (ação de manuseio).
Cada Zerostat 3 vem com um indicador de íons de teste para confirmar que a unidade está funcionando corretamente.
OBSERVAÇÃO: O cristal pode ser afetado pela umidade. Isso não é permanente e pode ser revertido por secagem. Para tirar o máximo proveito da unidade, ela deve ser armazenada em um ambiente seco (o ideal seria dessecar ou apenas embalar com um pouco de sílica gel por 1 ou 2 dias). Assim que o cristal secar, a unidade deverá funcionar novamente.
Legal Information
Disclaimer
ATENÇÃO! NÃO USE EM AMBIENTE EXPLOSIVO OU INFLAMÁVEL.
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 1
Este Item
PL800ASSPIEUPL800ASSPIUKBMSW3120
packaging
pkg of 1 ea
packaging
-
packaging
-
packaging
-
weight
4.9 oz
weight
2 lb
weight
2 lb
weight
-
size
~4 in. × 6 in.
size
-
size
-
size
-
material
body (ABS - acrylonitrile butadiene styrene)
material
electrode (Thoriated tungsten)
material
electrode (Thoriated tungsten)
material
-
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Número de item de comércio global
SKUGTIN
Z108812-1EA04061835575268