Z136085
Bel-Bulb pipettor
vinyl bulb, fits 6-8 mm pipettes, L × diam. 70 mm × 5 mm
NACRES:
NB.01
material
vinyl bulb
característica
fits 6-8 mm pipettes
manufacturer/tradename
Bel-Art F37887-0000
C × diâmetro
70 mm × 5 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
Flexible vinyl bulb. A soft tapered chuck allows bulb to be held against pipette for suctioning.
Informações legais
Bel-Bulb is a trademark of SP Scienceware, a division of SP
Certificado de análise
Certificado de origem