Z216003
Solid PTFE stopper
Joint: ST/NS 29/32
Sinônimo(s):
stoppers, lab stopper, flask stopper
Junta
Joint: ST/NS29/32
manufacturer/tradename
Cowie
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
Descrição geral
Machined from solid PTFE with trapezoidal seals for medium to high vacuum performance up to 280°C (540°F).
Certificado de análise
Certificado de origem
Redes sociais
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Pesquisa. Desenvolvimento. Produção.
Somos um fornecedor global líder para o setor de ciências biológicas, com soluções e serviços para pesquisa, desenvolvimento e produção de biotecnologia, além de produção e desenvolvimento de terapias farmacológicas com medicamentos.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha e/ou suas filiais. Todos os direitos reservados.
A reprodução não autorizada de quaisquer materiais deste site é estritamente proibida.