Z232777
Duran® Erlenmeyer narrow-neck flasks
capacity 25 mL
Sinônimo(s):
conical flasks
NACRES:
NB.43
material
borosilicate glass
flat bottom
narrow-mouth
Junta
Joints neck (22)
esterilidade
non-sterile
característica
without cap
embalagem
pack of 10
manufacturer/tradename
DURAN 212161407
A
70 mm
capacidade
25 mL
frasco D.E.
42 mm
gargalo D.E.
22 mm
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
Categorias relacionadas
Descrição geral
  • Duran® Erlenmeyer narrow-neck conical flasks are ideal for mixing.
  • Made from borosilicate glass 3.3 for better clarity, chemical resistance, and minimal thermal expansion.
  • Heavy and uniform wall thickness facilitates its usage under extreme temperature fluctuations.
  • Easy-to-read scale with graduation marks in highly durable white enamel.
  • Marking spot for sample identification.
Informações legais
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Certificado de análise
Certificado de origem
Redes sociais
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Pesquisa. Desenvolvimento. Produção.
Somos um fornecedor global líder para o setor de ciências biológicas, com soluções e serviços para pesquisa, desenvolvimento e produção de biotecnologia, além de produção e desenvolvimento de terapias farmacológicas com medicamentos.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha e/ou suas filiais. Todos os direitos reservados.
A reprodução não autorizada de quaisquer materiais deste site é estritamente proibida.